Print…
Cloreto de hidroxilamónia ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1581-25G H1581-500G
TCIAH1581-25GEA 18 EUR
TCIAH1581-25G TCIAH1581-500G
Cloreto de hidroxilamónia ≥97.0% (por análise titulométrica)
Cloreto de hidroxilamónia
Fórmula: NH₂OH·HCl
Ponto de Fusão: 151°C
Número MDL : MFCD00051089
Número CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5e237fb44a46b137a199f5ed9a1c90c518c2761&vid=d5e237fb44a46b137a199f5ed9a1c90c518c2761&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Redox method) min. 97.0 %