Print…
2-Hydroxy-4-methylbenzophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1575-5G H1575-25G
TCIAH1575-5GEA 48 EUR
TCIAH1575-5G TCIAH1575-25G
2-Hydroxy-4-methylbenzophenone ≥97.0% (por GC)
2-Hydroxy-4-methylbenzophenone
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 234°C
Número MDL : MFCD01099035
Número CAS: 3098-18-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a37ab61b11ddca9ad8be5a880bba1be7d3e1c81&vid=1a37ab61b11ddca9ad8be5a880bba1be7d3e1c81&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C