Print…
(4-Hydroxyphenyl)phosphonic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1559-200MG H1559-1G
TCIAH1559-200MGEA 93 EUR
TCIAH1559-200MG TCIAH1559-1G
(4-Hydroxyphenyl)phosphonic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
(4-Hydroxyphenyl)phosphonic acid
Fórmula: C₆H₇O₄P
Número MDL : MFCD01112120
Número CAS: 33795-18-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1e6c977b78fb66a1c4f5305cb483fe0ee897ee0&vid=b1e6c977b78fb66a1c4f5305cb483fe0ee897ee0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %