Print…
3-Hydroxy-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-Dimethyl-(2,2'-Bipyridin)-3-ol
H1556-200MG H1556-1G
TCIAH1556-200MGEA 138 EUR
TCIAH1556-200MG TCIAH1556-1G
3-Hydroxy-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Hydroxy-4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O
Peso Molecular: 200.24 g/mol
Número MDL : MFCD28339195
Número CAS: 81998-07-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c317f0493fb1aa584369208c615b29ea99a9625f&vid=c317f0493fb1aa584369208c615b29ea99a9625f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C