Print…
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)thiophene-2-carbaldehyde, 5-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde, 5-(4-Hydroxypiperidino)thiophene-2-carboxaldehyde
H1550-200MG H1550-1G
TCIAH1550-200MGEA 16 EUR
TCIAH1550-200MG TCIAH1550-1G
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde ≥98.0% (por GC)
5-(4-Hydroxypiperidino)-2-thiophenecarbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂S
Número MDL : MFCD03425728
Número CAS: 207290-72-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=175d8f46aa00f0344ae76b5ca72fc5f0a89e3533&vid=175d8f46aa00f0344ae76b5ca72fc5f0a89e3533&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C