Print…
2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Nitrosalicyl alcohol, 2-(Hydroxymethyl)-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzyl alcohol
H1549-5G H1549-25G
TCIAH1549-5GEA 111 EUR
TCIAH1549-5G TCIAH1549-25G
2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol ≥98.0% (por GC)
2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol
Fórmula: C₇H₇NO₄
Número MDL : MFCD01321361
Número CAS: 39224-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da7f24ebf72d831ab7c6bddbc05b4e7bc208ff9&vid=3da7f24ebf72d831ab7c6bddbc05b4e7bc208ff9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C