Print…
4-Hydroxybenzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1H-benzo[d]imidazol-4-ol, 1H-Benzimidazol-4-ol
H1547-1G H1547-250MG
TCIAH1547-1GEA 209 EUR
TCIAH1547-1G TCIAH1547-250MG
4-Hydroxybenzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Hydroxybenzimidazole
Fórmula: C₇H₆N₂O
Peso Molecular: 134.14 g/mol
Número MDL : MFCD00963978
Número CAS: 67021-83-4
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C