Print…
2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1546-1G H1546-5G
TCIAH1546-1GEA 59 EUR
TCIAH1546-1G TCIAH1546-5G
2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (por GC)
2-(1-Hydroxy-3-methylbutylidene)-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Fórmula: C₁₃H₂₀O₃
Número MDL : MFCD01862890
Número CAS: 172611-72-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=315df4e96d973c5cabf30855dc43a66c5ef27b25&vid=315df4e96d973c5cabf30855dc43a66c5ef27b25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %