Print…

N-(2-Hydroxyethyl)maleimide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: 1-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-(2-Hydroxyethyl)maleimide, N-(Ethanol)maleimide, 1-(2-Hydroxyethyl)-pyrrole-2,5-dione, HEMI

H1544-1G H1544-5G
TCIAH1544-1GEA 106 EUR
TCIAH1544-1G TCIAH1544-5G
N-(2-Hydroxyethyl)maleimide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
N-(2-Hydroxyethyl)maleimide
Fórmula: C₆H₇NO₃
Ponto de ebulição: 130°C
Número MDL : MFCD00465266
Número CAS: 1585-90-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b62aa08b681678c3ffbb959d1d4df086078c21e&vid=4b62aa08b681678c3ffbb959d1d4df086078c21e&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR