4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
H1539-25G
H1539-5G
TCIAH1539-25GEA
146
EUR
TCIAH1539-25G
TCIAH1539-5G
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde ≥97.0% (por análise titulométrica)
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Fórmula:
C₇H₄I₂O₂ |
Número MDL :
MFCD00014670 Número CAS: 1948-40-9 EINECS: 217-754-3 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 202.0 to 206.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...