Print…
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1530-5G H1530-25G
TCIAH1530-5GEA 62 EUR
TCIAH1530-5G TCIAH1530-25G
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone ≥95.0% (por GC)
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 245°C
Número MDL : MFCD00100559
Número CAS: 6921-64-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d60d52216433889e5df2ab40da84c8dc5da2571&vid=3d60d52216433889e5df2ab40da84c8dc5da2571&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %