Print…
2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
H1528-1G H1528-5G
TCIAH1528-1GEA 82 EUR
TCIAH1528-1G TCIAH1528-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-ol
Fórmula: C₆H₄F₃NO
Número MDL : MFCD01571202
Número CAS: 170886-13-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb8793e9ef973d9d305096637b3a542926908c1&vid=4bb8793e9ef973d9d305096637b3a542926908c1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C