Print…
17alpha-Hydroxyprogesterone Acetate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 17alpha-Hydroxypregn-4-ene-3,20-diene Acetate, 17alpha-Acetoxypregn-4-ene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxyprogesterone
H1527-1G H1527-5G
TCIAH1527-1GEA 25 EUR
TCIAH1527-1G TCIAH1527-5G
17alpha-Hydroxyprogesterone Acetate ≥98.0% (por HPLC)
17alpha-Hydroxyprogesterone Acetate
Fórmula: C₂₃H₃₂O₄
Peso Molecular: 372.51 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00021152
Número CAS: 302-23-8
EINECS: 206-119-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +71.0 to +76.0 deg (C=1, CHCL3)