(1E,4E)-1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-pentadiene-3-one ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
GO-Y078
H1525-20MG
H1525-100MG
TCIAH1525-20MGEA
69
EUR
TCIAH1525-20MG
TCIAH1525-100MG
(1E,4E)-1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-pentadiene-3-one ≥95.0% (por HPLC)
(1E,4E)-1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-pentadiene-3-one
Fórmula:
C₂₂H₂₄O₇ |
Número CAS:
1217503-60-0 EINECS: 274-722-1 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |