Print…
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H1507-5G H1507-25G
TCIAH1507-5GEA 67 EUR
TCIAH1507-5G TCIAH1507-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl ether ≥98.0% (por GC)
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl ether
Fórmula: C₄H₄F₆O
Ponto de ebulição: 55°C
Número MDL : MFCD00041537
Número CAS: 382-34-3
UN: 3271
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=419fbbf1955de35bb05aff7e8c26403f4b02a0da&vid=419fbbf1955de35bb05aff7e8c26403f4b02a0da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %