Print…
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-2-picoline, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-ol, 6-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Methyl-5-nitro-6-pyridone, 6-Hydroxy-2-methyl-5-nitropyridine
H1498-1G H1498-5G
TCIAH1498-1GEA 26 EUR
TCIAH1498-1G TCIAH1498-5G
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 217°C
Número MDL : MFCD03001414
Número CAS: 39745-39-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30199c945b63b8173c192b7bc77a794f07ebceb6&vid=30199c945b63b8173c192b7bc77a794f07ebceb6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %