Print…
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1496-1G H1496-5G
TCIAH1496-1GEA 67 EUR
TCIAH1496-1G TCIAH1496-5G
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅IO₃
Número MDL : MFCD02068386
Número CAS: 58123-77-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57d974a512c319e1f0921d740eeb02dc074a27b4&vid=57d974a512c319e1f0921d740eeb02dc074a27b4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 233.0 deg-C