Print…
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
H1494-1G H1494-5G
TCIAH1494-1GEA 22 EUR
TCIAH1494-1G TCIAH1494-5G
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenone ≥98.0% (por GC)
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de Fusão: 2°C
Número MDL : MFCD01098830
Número CAS: 938-45-4
EINECS: 213-342-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a80de649a3fab6ffdd74e80a1bd844b4e1e2c97&vid=3a80de649a3fab6ffdd74e80a1bd844b4e1e2c97&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %