Print…
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-5-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-3-picoline, 5-Methyl-3-nitro-2-pyridinol, 5-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridone
H1483-25G H1483-5G
TCIAH1483-25GEA 219 EUR
TCIAH1483-25G TCIAH1483-5G
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Hydroxy-3-nitro-5-picoline
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Número MDL : MFCD02070021
Número CAS: 7464-14-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %