Print…
3-(Hydroxymethyl)biphenyl ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Biphenyl-3-methanol, [1,1'-Biphenyl]-3-ylmethanol, 3-Phenylbenzyl Alcohol
H1481-1G H1481-5G
TCIAH1481-1GEA 83 EUR
TCIAH1481-1G TCIAH1481-5G
3-(Hydroxymethyl)biphenyl ≥96.0% (por GC)
3-(Hydroxymethyl)biphenyl
Fórmula: C₁₃H₁₂O
Peso Molecular: 184.24 g/mol
Número MDL : MFCD08703631
Número CAS: 69605-90-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c94d0e0520ce6dfb33fdbba3641aa6dcbf7d75&vid=b0c94d0e0520ce6dfb33fdbba3641aa6dcbf7d75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C