Print…
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
H1477-1G H1477-5G
TCIAH1477-1GEA 62 EUR
TCIAH1477-1G TCIAH1477-5G
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Peso Molecular: 212.2 g/mol
Número MDL : MFCD00016834
Número CAS: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c471e70b6fcb67d1ad4b2bed068af189e2389cfb&vid=c471e70b6fcb67d1ad4b2bed068af189e2389cfb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C