Print…
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
H1473-1G H1473-5G
TCIAH1473-1GEA 32 EUR
TCIAH1473-1G TCIAH1473-5G
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Número MDL : MFCD00065692
Número CAS: 73401-74-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=254b199fec5c693967fbfebfb54f9623190c83a5&vid=254b199fec5c693967fbfebfb54f9623190c83a5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C