Print…

2-Hexyl-1-decanol ≥97.0% (por GC)

Fornecedor: TCI

Sinônimos: Guerbet hexadecanol, Hexyldecanol, 2-Hexyldecanol

H1461-25ML H1461-100ML H1461-500ML
TCIAH1461-25MLEA 23 EUR
TCIAH1461-25ML TCIAH1461-100ML TCIAH1461-500ML
2-Hexyl-1-decanol ≥97.0% (por GC)
2-Hexyl-1-decanol
Fórmula: C₁₆H₃₄O
Ponto de ebulição: 107°C
Ponto de Fusão: -15°C
Ponto de Inflamação: 159°C
Número MDL : MFCD00060903
Número CAS: 2425-77-6
EINECS: 219-370-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12dd165bf36e55424aac2b243e35aa87e1aec68b&vid=12dd165bf36e55424aac2b243e35aa87e1aec68b&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR