Print…
4-Hydroxy-3-nitrocoumarin ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1458-5G H1458-25G
TCIAH1458-5GEA 54 EUR
TCIAH1458-5G TCIAH1458-25G
4-Hydroxy-3-nitrocoumarin ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Hydroxy-3-nitrocoumarin
Fórmula: C₉H₅NO₅
Número MDL : MFCD00051671
Número CAS: 20261-31-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a90615ae9c6946a2941edbdb617bbef21f12d581&vid=a90615ae9c6946a2941edbdb617bbef21f12d581&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %