Print…
2-Methyl-6-quinolinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1446-1G H1446-5G
TCIAH1446-1GEA 82 EUR
TCIAH1446-1G TCIAH1446-5G
2-Methyl-6-quinolinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methyl-6-quinolinol
Fórmula: C₁₀H₉NO
Número MDL : MFCD00047600
Número CAS: 613-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c278f3103f79d02854958da881262849328157cd&vid=c278f3103f79d02854958da881262849328157cd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C