Print…
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥99.0% (por GC), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5,5'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione), 2,2-Bis(1,3-dihydro-1,3-dioxobenzo[c]furan-5-yl)hexafluoropropane
H1438-1G H1438-5G
TCIAH1438-1GEA 33 EUR
TCIAH1438-1G TCIAH1438-5G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥99.0% (por GC), purificado por sublimação
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Fórmula: C₈H₄O₃
Número MDL : MFCD00039143
Número CAS: 1107-00-2
EINECS: 214-170-0
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=675eaca24246ecf1df0bd919795e9cb599b08e6a&vid=6bb5c0c91351c57801870dcd10140ce4a3efd476&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 249.0 deg-C