Print…
3-Hydroxy-ɑ-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(1-Hydroxyethyl)phenol, 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
H1433-1G H1433-5G
TCIAH1433-1GEA 53 EUR
TCIAH1433-1G TCIAH1433-5G
3-Hydroxy-ɑ-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
3-Hydroxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Número MDL : MFCD00238621
Número CAS: 2415-09-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d03eaae7413424427d49f1179e133ee3707bcff&vid=6d03eaae7413424427d49f1179e133ee3707bcff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C