Print…
Hexaethylene glycol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diol
H1432-5G H1432-25G
TCIAH1432-5GEA 70 EUR
TCIAH1432-5G TCIAH1432-25G
Hexaethylene glycol ≥98.0% (por GC)
Hexaethylene glycol
Fórmula: C₁₂H₂₆O₇
Ponto de ebulição: 217°C
Ponto de Fusão: 7°C
Número MDL : MFCD00002877
Número CAS: 2615-15-8
EINECS: 220-045-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1737887cd2476c11baec3ffc6fe7042ade565d0d&vid=1737887cd2476c11baec3ffc6fe7042ade565d0d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %