Print…
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1419-1G H1419-5G
TCIAH1419-1GEA 92 EUR
TCIAH1419-1G TCIAH1419-5G
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de Fusão: 118°C
Número MDL : MFCD00012360
Número CAS: 15174-69-3
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C