Print…
Ethyl 2-bromoisobutyrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E14403-100G E14403-500G E14403-5G
SIALE14403-100GEA 104 EUR
SIALE14403-100G SIALE14403-500G SIALE14403-5G
Ethyl 2-bromoisobutyrate, Sigma-Aldrich®
Ethyl 2-bromoisobutyrate
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 65 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000123
Número CAS: 600-00-0
EINECS: 209-980-6