Print…
Hexaphenylbenzene
Fornecedor: TCI
H1412-1G H1412-5G
TCIAH1412-1GEA 67 EUR
TCIAH1412-1G TCIAH1412-5G
Hexaphenylbenzene
Hexaphenylbenzene
Fórmula: C₄₂H₃₀
Ponto de Fusão: 455°C
Número MDL : MFCD00003057
Número CAS: 992-04-1
EINECS: 213-591-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe9eef6967746426d51976a52f8673e2cd77665e&vid=fe9eef6967746426d51976a52f8673e2cd77665e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 92.40 to 97.20 %