Print…
3-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid, 3-Hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
H1408-1G H1408-5G
TCIAH1408-1GEA 175 EUR
TCIAH1408-1G TCIAH1408-5G
3-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Peso Molecular: 144.17 g/mol
Número MDL : MFCD19228828
Número CAS: 606488-94-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a1dfffaa4febddbf943f47bbb3497bd403b74c1&vid=4a1dfffaa4febddbf943f47bbb3497bd403b74c1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %