Print…
(2-Hydroxyethyl)dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
H1399-1G H1399-5G
TCIAH1399-1GEA 62 EUR
TCIAH1399-1G TCIAH1399-5G
(2-Hydroxyethyl)dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total) para pesquisa bioquímica
(2-Hydroxyethyl)dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt
Fórmula: C₇H₁₇NO₄S
Número MDL : MFCD01320397
Número CAS: 38880-58-9
EINECS: 254-176-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98626fbd21891eb26962881621f6caf65b993192&vid=bb89e08c253e71cb5aa9fd842237da592d0cfa2b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 246.0 to 250.0 deg-C
Suitability for protein-analysis to pass test