Print…
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
H1394-1G H1394-5G
TCIAH1394-1GEA 18 EUR
TCIAH1394-1G TCIAH1394-5G
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Fórmula: C9H10O3
Número MDL : MFCD00137907
Número CAS: 3480-87-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c27b432589c103450974116091d907b7bc95dac&vid=0c27b432589c103450974116091d907b7bc95dac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C