Print…
4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-5-(1-hydroxyethyl)anisole, 4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
H1386-1G H1386-5G
TCIAH1386-1GEA 161 EUR
TCIAH1386-1G TCIAH1386-5G
4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
4-Hydroxy-3-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Peso Molecular: 168.19 g/mol
Número MDL : MFCD00238638
Número CAS: 2480-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b9781d8132051858e2e01d16c15202beab65e0c&vid=9b9781d8132051858e2e01d16c15202beab65e0c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C