Print…
Halosulphuron methyl ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-5-[[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureido]sulphonyl]-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid Methyl Ester, Methyl 3-Chloro-5-[[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureido]sulphonyl]-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
H1374-5G H1374-1G
TCIAH1374-5GEA 274 EUR
TCIAH1374-5G TCIAH1374-1G
Halosulphuron methyl ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Halosulphuron methyl
Fórmula: C₁₃H₁₅ClN₆O₇S
Peso Molecular: 434.81 g/mol
Número MDL : MFCD01631160
Número CAS: 100784-20-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,04602
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C