Print…
1,6-Hexanediol dimethacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,6-Bis(methacryloyloxy)hexane, Hexane-1,6-diyl bis(2-methylacrylate)
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
H1369-25G H1369-500G
TCIAH1369-25GEA 16 EUR
TCIAH1369-25G TCIAH1369-500G
1,6-Hexanediol dimethacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
1,6-Hexanediol dimethacrylate
Fórmula: C₁₄H₂₂O₄
Peso Molecular: 254.33 g/mol
Ponto de Inflamação: 109°C
Número MDL : MFCD00015425
Número CAS: 6606-59-3
EINECS: 229-551-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %