Print…
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1337-200MG H1337-1G
TCIAH1337-200MGEA 29 EUR
TCIAH1337-200MG TCIAH1337-1G
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00204506
Número CAS: 14113-05-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabee3242f8f0b2e4efcb61e8f8307d31300fc14&vid=dabee3242f8f0b2e4efcb61e8f8307d31300fc14&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C