Print…
Hexyl propionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Propionic Acid Hexyl Ester
H1330-25ML H1330-500ML
TCIAH1330-25MLEA 18 EUR
TCIAH1330-25ML TCIAH1330-500ML
Hexyl propionate ≥98.0% (por GC)
Hexyl propionate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 186°C
Ponto de Inflamação: 65°C
Número MDL : MFCD00085197
Número CAS: 2445-76-3
EINECS: 219-495-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %