Print…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinol
H1328-5G H1328-1G
TCIAH1328-5GEA 297 EUR
TCIAH1328-5G TCIAH1328-1G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₃F₃N₂O
Número MDL : MFCD00192529
Número CAS: 104048-92-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a33bd1fa4afcfb59bf110e4704333822c22a259&vid=56f39b7663d61a5812035aab572fa206b5f55340&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 217.0 to 221.0 deg-C