Print…
6-Hydroxy-1-indanone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1310-5G H1310-1G
TCIAH1310-5GEA 130 EUR
TCIAH1310-5G TCIAH1310-1G
6-Hydroxy-1-indanone ≥98.0% (por GC)
6-Hydroxy-1-indanone
Fórmula: C₉H₈O₂
Número MDL : MFCD00513530
Número CAS: 62803-47-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8ffc821b785317b9c8a02016f445edb47c86199&vid=e8ffc821b785317b9c8a02016f445edb47c86199&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C