Print…
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1304-1G H1304-200MG
TCIAH1304-1GEA 84 EUR
TCIAH1304-1G TCIAH1304-200MG
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Fórmula: C₄H₄NNaO₆S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00043100
Número CAS: 106627-54-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %