Print…
(R)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1291-1G H1291-5G
TCIAH1291-1GEA 16 EUR
TCIAH1291-1G TCIAH1291-5G
(R)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(R)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine
Fórmula: C₈H₁₁N₅O
Número MDL : MFCD07369451
Número CAS: 14047-28-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -45.0 deg (C=1,EtOH)