Print…
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid cyclic monoester ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole, (2-Hydroxymethylphenyl)boronic acid, dehydrate, 1-Hydroxy-2,1-benzoxaborolane
H1280-1G H1280-5G
TCIAH1280-1GEA 41 EUR
TCIAH1280-1G TCIAH1280-5G
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid cyclic monoester ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid cyclic monoester
Fórmula: C₇H₇BO₂
Número MDL : MFCD01075677
Número CAS: 5735-41-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C