Print…
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
H1272-25G H1272-5G
TCIAH1272-25GEA 121 EUR
TCIAH1272-25G TCIAH1272-5G
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Fórmula: C₉H₇NO₂
Número MDL : MFCD00006739
Número CAS: 1127-45-3
EINECS: 214-430-3
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C