Print…
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol
H1257-25G H1257-5G
TCIAH1257-25GEA 746 EUR
TCIAH1257-25G TCIAH1257-5G
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 122°C
Número MDL : MFCD11036248
Número CAS: 33893-85-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)