Print…
Itaconic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
259926-100G 259926-25G
SIAL259926-100GEA 210 EUR
SIAL259926-100G SIAL259926-25G
Itaconic anhydride, Sigma-Aldrich®
Itaconic anhydride
Fórmula: C₅H₄O₃
Peso Molecular: 112.08 g/mol
Ponto de ebulição: 239
Ponto de Fusão: 64…65 °C
Número MDL : MFCD00005530
Número CAS: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2