Print…
3-Hydroxy-1-adamantane carboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid, 3-Hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid
H1255-1G H1255-25G H1255-5G
TCIAH1255-1GEA 16 EUR
TCIAH1255-1G TCIAH1255-25G TCIAH1255-5G
3-Hydroxy-1-adamantane carboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Hydroxy-1-adamantane carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₆O₃
Número MDL : MFCD00193929
Número CAS: 42711-75-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 200.0 to 205.0 deg-C