Print…
4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(4-Hydroxycyclohexyl)ethanol, 4-Hydroxycyclohexaneethanol
H1253-1G H1253-5G
TCIAH1253-1GEA 71 EUR
TCIAH1253-1G TCIAH1253-5G
4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 175°C
Número CAS: 74058-21-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)