Print…
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Hydrazinylbenzenesulphonamide hydrochloride, (4-sulphamoylphenyl)hydrazine HCl, 4-Sulphonamidophenylhydrazine Hydrochloride
H1230-25G H1230-5G
TCIAH1230-25GEA 70 EUR
TCIAH1230-25G TCIAH1230-5G
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Hydrazinobenzenesulphonamide hydrochloride
Fórmula: C₆H₉N₃O₂S
Ponto de Fusão: 211°C
Número MDL : MFCD00052262
Número CAS: 17852-52-7
EINECS: 479-480-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a50b50d3712ba80eddb8da1498e921f681381506&vid=a50b50d3712ba80eddb8da1498e921f681381506&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %